Learn More
N-[2-(4-metoxifenil)-1-metiletil]-formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamide |
| CAS | 126002-14-0 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Formoterol Impurity 23 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-8-13)7-10-3-5-11(14-2)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=CNC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C |
| Nombre IUPAC | N-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.11 |