Learn More
N-{2-[(4-hidroxifenil)sulfanil]etil}acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfanyl]ethyl)acetamide |
| CAS | 91281-32-2 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8(12)11-6-7-14-10-4-2-9(13)3-5-10/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)NCCSc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4-hidroxifenil)sulfaniletil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 211.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0667 |