Learn More
N-[2-(4-hidroxifenil)etil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyltyramine |
| CAS | 1202-66-0 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]acetamide, Acetamide, N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-, Acetamide, N-(p-hydroxyphenethyl)- (6CI,7CI,8CI), N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]acetamide, N-(4-Hydroxyphenethyl)acetamide, N-Acetyltyramine, Tyramine, N-acetyl-, N-(p-Hydroxyphenethyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(12)11-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)NCCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4-hidroxifenil)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 179.216 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.095 |