Learn More
N-[[2- 4- (Hexiloxi)carbonil]amino]iminometil]fenil]amino]metilo-1-metil-1H-benzimidazol-5-il-carbonil]-N-2-piridinil-beta-alanina-Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30399311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399311 10 mg -
30403838 25 mg -
30408715 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29815810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211915-00-3
Fórmula molecular C33H39N7O5
Peso molecular (g/mol) 613.71
Sinónimo DaBigatran Impurity F
Nombre IUPAC metilo 3-[[2-[[4-(N-hexoxicarbonilcarbamimidil)anilino]metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OC)c4ccccn4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-((2-(((4-((((Hexyloxy)carbonyl)amino)iminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Methyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H39N7O5/c1-4-5-6-9-20-45-33(43)38-31(34)23-11-14-25(15-12-23)36-22-29-37-26-21-24(13-16-27(26)39(29)2)32(42)40(19-17-30(41)44-3)28-10-7-8-18-35-28/h7-8,10-16,18,21,36H,4-6,9,17,19-20,22H2,1-3H3,(H2,34,38,43)
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.3013