Learn More
N-[[2- 4- (Hexiloxi)carbonil]amino]carbonil]fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2-[([4-[([(Hexyloxy)carbonyl]amino)carbonyl]phenyl]amino)methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine |
| CAS | 1408238-37-8 |
| Fórmula molecular | C32 H36 N6 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, 3-[[2-[[4-(hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methyl-benzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H36N6O6/c1-3-4-5-8-19-44-32(43)36-30(41)22-10-13-24(14-11-22)34-21-28-35-25-20-23(12-15-26(25)37(28)2)31(42)38(18-16-29(39)40)27-9-6-7-17-33-27/h6-7,9-15,17,20,34H,3-5,8,16,18-19,21H2,1-2H3,(H,39,40)(H,36,41,43) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[[2-[[4-(hexoxicarbonilcarbamoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 600.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 600.2696 |