Learn More
N-[[2- 4- (Hexiloxi)carbonil]amino]carbonil]fenil]metil]-1-metil-metil-1H-benzimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-beta-alanina Éster de etilo, TRC
Código de producto. 30132695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132695 500 mg 500 miligramos
18080740 50 mg 50 miligramos
18001240 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH298150500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1408238-40-3
Fórmula molecular C34 H40 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 628.72
Sinónimo β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl N-[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl) carbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninate, Dabigatran Etexilate Amid Analogon
Nombre IUPAC etil-3-[[2-[[4-(hexoxicarbonilcarbamoil)anilino]metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran Etexilate Amid Analogon
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H40N6O6/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)38-32(42)24-12-15-26(16-13-24)36-23-30-37-27-22-25(14-17-28(27)39(30)3)33(43)40(20-18-31(41)45-5-2)29-11-8-9-19-35-29/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H,38,42,44)
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.3009
Porcentaje de pureza >95%