Learn More
N-[2-(4-etoxifenil)acetil]glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(4-Ethoxyphenyl)acetyl]glycine |
| CAS | 1098362-68-5 |
| Fórmula molecular | C12H15NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c1-2-17-10-5-3-9(4-6-10)7-11(14)13-8-12(15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(CNC(CC1=CC=C(C=C1)OCC)=O)O |
| Nombre IUPAC | (2-(4-etoxifenil)acetil)glicina |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1 |