Learn More
N-(2,4-dinitro-5-fluorofenil)-L-valinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)-3-methylbutanamide |
| CAS | 132679-61-9 |
| Fórmula molecular | C11 H13 F N4 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, (S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, N-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-valinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)-3-metilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 300.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.087 |