Learn More
N-2,4-dimetilfenil-N'-metilformamidina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313696 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313696 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12738000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine
CAS 33089-74-6
Nombres de analitos o componentes N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine, N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3/h4-7H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
Nombre IUPAC N'-(2,4-dimetilfenil)-N-metilmetanimidamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157 g/mol