Learn More
Clorhidrato de N'-(2,4-dimetilfenil)-N-metilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamide Hydrochloride |
| CAS | 51550-40-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, hydrochloride (1:1), Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, monohydrochloride (9CI), Danjiami, Monocarboxoldehyde, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N'-methylmethanimidamide hydrochloride, N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine hydrochloride, N'-(2,4-Xylyl)-N-methylformamidine hydrochloride, Semiamitraz chloride, U 40481A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.CN\C=N\c1ccc(C)cc1C |
| Nombre IUPAC | N'-(2,4-dimetilfenil)-N-metilmetanimidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.69 |
| Mostrar más |