Learn More
N-(2,4-Dimetilfenil)formamida, TRC
Código de producto. 18032320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18032320 1 g 1 g
18000740 100 mg 100 miligramos
17959709 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18032320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60397-77-5
Fórmula molecular C9 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 149.19
Sinónimo Formamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, 2,4-Dimethylformanilide, 2,4-Dimethylphenylformamide, BTS 27919, N-Formyl-2,4-dimethylaniline, NSC 406488, o,p-Dimethylformanilide, Form-2',4'-xylidide
Nombre IUPAC N-(2,4-dimetilfenil)formamida
SMILES Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Form-2',4'-Xylidide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841