Learn More
N-(2,4-dimetilfenil)formamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30327163 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30327163 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV12737000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Form-2',4'-Xylidide
CAS 60397-77-5
Nombres de analitos o componentes Form-2',4'-Xylidide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
Nombre IUPAC N-(2,4-dimetilfenil)formamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 149.19
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841 g/mol