Learn More
N-(2,4-dimetilfenil)-2-cloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 39106-10-0 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-3-4-9(8(2)5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1ccc(NC(=O)CCl)c(C)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 197.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0607 |