Learn More
N-(2,4-dimetilfenil)-2-cloroacetamida, TRC
Código de producto. 30376556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30376556 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30376556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide
CAS 39106-10-0
Fórmula molecular C10H12ClNO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-3-4-9(8(2)5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES Cc1ccc(NC(=O)CCl)c(C)c1
Peso molecular (g/mol) 197.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0607
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.