Learn More
N-(2,4-difluorofenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438786 5 g 5 g
11428786 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16945.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-76-6
Fórmula molecular C7H6F2N2S
Peso molecular (g/mol) 188.196
Número MDL MFCD00041150
Clave InChI DZZSKQFBAGZNSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl-2-thiourea, n-2,4-difluorophenyl thiourea, thiourea,n-2,4-difluorophenyl, amino 2,4-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bxvl, buttpark 12118-31, difluorophenylthioacetonitrile, 2,4-difluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734207
Nombre IUPAC (2,4-difluorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Porcentaje de pureza 97%