Learn More
N-[(2,4-Difluorofenil)metil]-1,8-dihidro-9-hidroxi-2-[(1R)-3-hidroxi-1-metilpropil]-1,8-dioxo-2H-pirido[1,2-a]pirazina-7-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| CAS | 1973402-05-9 |
| Fórmula molecular | C20 H19 F2 N3 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-, N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19F2N3O5/c1-11(4-7-26)25-6-5-24-10-14(17(27)18(28)16(24)20(25)30)19(29)23-9-12-2-3-13(21)8-15(12)22/h2-3,5-6,8,10-11,26,28H,4,7,9H2,1H3,(H,23,29)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCO)N1C=CN2C=C(C(=O)NCc3ccc(F)cc3F)C(=O)C(=C2C1=O)O |
| Nombre IUPAC | N-[(2,4-difluorofenil)metil]-9-hidroxi-2-[(2R)-4-hidroxibutan-2-il]-1,8-dioxopirido[1,2-a]pirazina-7-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 419.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.1293 |