Learn More
Ácido N-(2,4-difluorofenil)maleámico, 97 %
Código de producto. 11446616
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11446616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24837.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6954-64-9
Fórmula molecular C10H7F2NO3
Peso molecular (g/mol) 227.167
Número MDL MFCD00082911
Clave InChI DVBSHLGHHLTWPZ-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, 2z-3-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxo-, 2z, n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, n-2,4-difluorphenyl-maleamsaeure, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, z-4-2,4-bis fluoranyl phenyl amino-4-oxidanylidene-but-2-enoic acid
PubChem CID 1715171
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(2,4-difluoroanilino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Punto de fusión 190°C to 192°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.16
Porcentaje de pureza 97%