Learn More
N-(2,4-Diclorofenil)urea, TRC
Código de producto. 30134542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134542 1 g 1 g
30009749 250 mg 250 miligramos
30004338 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4375731G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5428-50-2
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 205.04
Sinónimo N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, (2,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea;
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenil)urea
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9857