Learn More
N-(2,4-Diclorofenil)tiourea, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438939
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 15438939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11314.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
N-(2,4-diclorofenil)tiourea es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea
CAS 6326-14-3
Punto de fusión 157°C to 160°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C7H6Cl2N2S
Número MDL MFCD00022161
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2096917
Sinónimo 1-2,4-dichlorophenyl thiourea, n-2,4-dichlorophenyl thiourea, 2,4-dichlorophenyl thiourea, 1-2,4-dichlorophenyl-2-thiourea, 2,4-dichloro-phenyl-thiourea, thiourea, 2,4-dichlorophenyl, amino 2,4-dichlorophenyl amino methane-1-thione, dichlorophenylthiourea, maybridge1_008642, 2,4-dichlorophenylthiourae
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI HSWCDFOASWNGOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenil)tiourea
Peso molecular (g/mol) 221.099
PubChem CID 2746442
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.11
Porcentaje de pureza ≥98%