Learn More
Ácido N-(2,4-diclorofenil)maleámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11411467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411467 1 g 1 g
11421467 5 g 5 g
11431467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95695-47-9
Fórmula molecular C10H7Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 260.07
Número MDL MFCD00082905
Clave InChI WFWKZRKAECLVSE-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo n-2,4-dichlorophenyl maleamic acid, 2z-3-2,4-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-2,4-dichloroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2,4-dichlorophenyl maleamidic acid, z-4-2,4-dichloroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-2,4-dichlorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549984
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(2,4-dicloroanilino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NC(=O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Dichlorophenyl)maleamic acid
Punto de fusión 177°C to 180°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.07
Porcentaje de pureza 97%