Learn More
N-(2,4-dicloro-5-hidroxifenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 67669-19-6 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Cl2NO2/c1-4(12)11-7-3-8(13)6(10)2-5(7)9/h2-3,13H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cc(O)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | N-(2,4-dicloro-5-hidroxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 220.053 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.985 |