Learn More
Éster fenilo del ácido N-[2-[(4-clorofenil)tio]fenil]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[(4-chlorophenyl)thio]phenyl]-carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 1544636-74-9 |
| Fórmula molecular | C19H14ClNO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14ClNO2S/c20-14-10-12-16(13-11-14)24-18-9-5-4-8-17(18)21-19(22)23-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,(H,21,22) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC=C1SC2=CC=C(C=C2)Cl)OC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | (2-((4-clorofenil)tio)fenil)carbamato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 355.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.04 |