Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-[2-[4-(aminosulfonil)fenil]etil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 258262-54-3 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4-Sulfamoylphenethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(16)15-9-8-10-4-6-11(7-5-10)20(14,17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)(H2,14,17,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1144 |