Learn More
N-(2,4,6-Triclorofenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397319 5 g 5 g
11387319 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27458.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31118-87-3
Fórmula molecular C7H5Cl3N2S
Peso molecular (g/mol) 255.541
Número MDL MFCD00041153
Clave InChI ZUSZPZPGZMEXLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4,6-trichlorophenyl-2-thiourea, 1-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, 2,4,6-trichlorophenyl thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, acmc-1ct2z, thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl, 1-2,4,6-tris chloranyl phenyl thiourea, amino 2,4,6-trichlorophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2731098
Nombre IUPAC (2,4,6-triclorofenil)tiourea
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)NC(=S)N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.55
Porcentaje de pureza 97%