Learn More
N-(2,4,6-Triclorofenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11387319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11387319 1 g 1 g
11397319 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11387319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27458.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31118-87-3
Fórmula molecular C7H5Cl3N2S
Peso molecular (g/mol) 255.541
Número MDL MFCD00041153
Clave InChI ZUSZPZPGZMEXLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4,6-trichlorophenyl-2-thiourea, 1-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, 2,4,6-trichlorophenyl thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, acmc-1ct2z, thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl, 1-2,4,6-tris chloranyl phenyl thiourea, amino 2,4,6-trichlorophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2731098
Nombre IUPAC (2,4,6-triclorofenil)tiourea
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)NC(=S)N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.55
Porcentaje de pureza 97%