Learn More
Ácido N-2,3-Xiil-N-nitrosoantranílico, TRC
Código de producto. 30137675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137675 500 mg 500 miligramos
30134567 250 mg 250 miligramos
30009265 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN481270500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2114-63-8
Fórmula molecular C15 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 270.283
Sinónimo 2-[(2,3-Dimethylphenyl)nitrosoamino]benzoic Acid, ITF 616;
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(2,3-dimetil-N-nitrosoanilino)ácido benzoico
SMILES Cc1cccc(N(N=O)c2ccccc2C(=O)O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-2,3-Xylyl-N-nitrosoanthranilic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)17(16-20)14-8-4-3-7-12(14)15(18)19/h3-9H,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1