Learn More
N-[2-[3-metoxi-4-(fenilmetoxi)fenil]etil]-4-(fenilmetoxi)bencenoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-4-(phenylmethoxy)benzeneacetamide |
| CAS | 132257-11-5 |
| Fórmula molecular | C31H31NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 131667 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H31NO4/c1-34-30-20-25(14-17-29(30)36-23-27-10-6-3-7-11-27)18-19-32-31(33)21-24-12-15-28(16-13-24)35-22-26-8-4-2-5-9-26/h2-17,20H,18-19,21-23H2,1H3,(H,32,33) |
| SMILES | COc1cc(CCNC(=O)Cc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)ccc1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etil]-2-(4-fenilmetoxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 481.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.2253 |