Learn More
N-[2-[(3-hidroxifenil)metilamino]etil]-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[(3-Hydroxyphenyl)methylamino]ethyl]-acetamide |
| CAS | 203580-73-8 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-9(14)13-6-5-12-8-10-3-2-4-11(15)7-10/h2-4,7,12,15H,5-6,8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)NCCNCc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(3-hidroxifenil)metilamino]etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1212 |