Learn More
N-(2,3-Epoxipropil)ftalimida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965581 25 g Frasco de vidrio 25 g
11955581 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170040250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5455-98-1 | C11H9NO3 | 203.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5455-98-1
Fórmula molecular C11H9NO3
Peso molecular (g/mol) 203.20
Número MDL MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
Clave InChI DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
PubChem CID 21601
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-ilmetil)isoindol-1,3-diona
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2, 3-Epoxypropyl)phthalimide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94.0°C to 100.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.