Learn More
N-(2,3-dimetilfenilo) Meboxamida de Ácido Mefenámico Carboxamida, TRC
Código de producto. 30377674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377674 1 g
30378556 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4779451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21122-68-9
Fórmula molecular C23 H24 N2 O
Peso molecular (g/mol) 344.45
Sinónimo N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide, Mefenamic Acid Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-(2,3-dimetilanilino)-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida
SMILES Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Nc3cccc(C)c3C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O/c1-15-9-7-13-20(17(15)3)24-22-12-6-5-11-19(22)23(26)25-21-14-8-10-16(2)18(21)4/h5-14,24H,1-4H3,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1889