Learn More
N-(2,3-Dimetilfenil)-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462868 250 mg 250 miligramos
15452868 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56395.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 292870-37-2
Fórmula molecular C16H17NO
Peso molecular (g/mol) 239.318
Número MDL MFCD00443894
Clave InChI MTCYJXIELVPXBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,3-dimethylphenyl-3-methylbenzamide, aronis25672, n-2,3-dimethylphenyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 966014
Nombre IUPAC N-(2,3-dimetilfenil)-3-metilbenzamida
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.31
Porcentaje de pureza 97%