Learn More
N-(2,3-dimetoxifenil)-2,2-dimetilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 2183900-02-7 |
| Fórmula molecular | C13H19NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)12(15)14-9-7-6-8-10(16-4)11(9)17-5/h6-8H,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | COc1cccc(NC(=O)C(C)(C)C)c1OC |
| Nombre IUPAC | N-(2,3-dimetoxifenil)-2,2-dimetilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 237.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1365 |