Learn More
Clorhidrato de N-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-ilmetil)-n-metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)-n-methylamine hydrochloride |
| CAS | 852227-85-1 |
| Fórmula molecular | C10H14ClNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Ylmethyl)-N-Methylamine, Hcl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-7-8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCc1ccc2OCCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-N-metilmetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0713 |