Learn More
Clorhidrato de N-(2,3-diclorofenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30385945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385945 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30385945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43575050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Fórmula molecular C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
Nombre IUPAC 1-(2,3-diclorofenil)piperazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 267.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0144