Learn More
Clorhidrato de N-(2,3-diclorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride) |
| CAS | 119532-26-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 Cl2 N2 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-diclorofenil)piperazina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0144 |