Learn More
N-{[2-(3-Clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]metil}-N-metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183084 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10183084 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46746DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-{[2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 864068-99-5
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H11ClN2S
Número MDL MFCD08690268
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-thiazolemethanamine,2-3-chlorophenyl-n-methyl, 2-3-chlorophenyl-4-methylamino methyl-1,3-thiazole, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl methyl amine, 1-2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 2-3-chlorophenyl 1,3-thiazol-4-yl methyl methylamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethylamine, n-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl-n-methylamine
Clave InChI YHQACXKNKUPSSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
Nombre IUPAC 1-[2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]-N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 238.733
PubChem CID 18525799
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.74
Porcentaje de pureza 90%