Learn More
N-[2-(3-acetil-7-metoxi-1-naftil)etil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 166526-96-1 |
| Fórmula molecular | C17H19NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[2-(3Aacetyl-7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c1-11(19)15-8-13-4-5-16(21-3)10-17(13)14(9-15)6-7-18-12(2)20/h4-5,8-10H,6-7H2,1-3H3,(H,18,20) |
| SMILES | O=C(C)NCCC1=C2C(C=CC(OC)=C2)=CC(C(C)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-(3-acetil-7-metoxinaftalen-1-il)etil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.14 |