missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2,3,5,6-Tetrametilfenilsulfonilo)-L-valina monohidrato, 96 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15408245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15408245 250 mg 250 miligramos
15498235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15408245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32909.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1009595-18-9
Fórmula molecular C15H25NO5S
Peso molecular (g/mol) 331.43
Número MDL MFCD18089851
Clave InChI YHBKGZYNPGILOD-UDARSBQZNA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl valine, 3-methyl-2-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl amino butanoic acid, 3-methyl-2-2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonamido butanoic acid, 3-methyl-2-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonylamino butanoic acid
PubChem CID 3495343
Nombre IUPAC (2S)-3-methyl-2-(2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonamido)butanoic acid hydrate
SMILES O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)C1=C(C)C(C)=CC(C)=C1C)C(O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-valine monohydrate
Punto de fusión 64°C to 69°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.43 (313.41 Anhydrous)
Rotación óptica −36° (c=1 in DMF)
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.