Learn More
N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N'-(2-feniletil)-hexanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-N'-(2-phenylethyl)-hexanediamide |
| CAS | 86480-25-3 |
| Fórmula molecular | C24H32N2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32N2O4/c1-29-21-13-12-20(18-22(21)30-2)15-17-26-24(28)11-7-6-10-23(27)25-16-14-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,28) |
| SMILES | COc1ccc(CCNC(=O)CCCCC(=O)NCCc2ccccc2)cc1OC |
| Nombre IUPAC | N'-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N-(2-feniletil)hexanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 412.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.2362 |