Learn More
N-[2-(3,4-Dihidro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinil)-2-oxoxietil]-N-formil-ciclohexanecarboxamida, TRC
Código de producto. 30136668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136668 50 mg 50 miligramos
30009955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45008050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125273-88-3
Fórmula molecular C19 H22 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 342.39
Sinónimo N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP)
Nombre IUPAC N-formil-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihidroisoquinolina-2-il)etil]ciclohexanecarboxamida
SMILES O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.158