Learn More
N-[2-[3,4-Bis(fenilmetoxi)fenil]etil]-3,4,5-trimetoxibencenoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-3,4,5-trimethoxybenzeneacetamide |
| CAS | 37481-62-2 |
| Fórmula molecular | C33H35NO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H35NO6/c1-36-30-19-27(20-31(37-2)33(30)38-3)21-32(35)34-17-16-24-14-15-28(39-22-25-10-6-4-7-11-25)29(18-24)40-23-26-12-8-5-9-13-26/h4-15,18-20H,16-17,21-23H2,1-3H3,(H,34,35) |
| SMILES | COc1cc(CC(=O)NCCc2ccc(OCc3ccccc3)c(OCc4ccccc4)c2)cc(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | N-[2-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etil]-2-(3,4,5-trimetoxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 541.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 541.2464 |