Learn More
N-[2-(2-metoxifenoxi)etil]benzoilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine |
| CAS | 1323864-93-2 |
| Fórmula molecular | C16H17NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Benzoyl-2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine, N-[2-(o-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO3/c1-19-14-9-5-6-10-15(14)20-12-11-17-16(18)13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1ccccc1OCCNC(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(2-metoxifenoxi)etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 271.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1208 |