Learn More
N-[2-(2-etoxifenoxi)etil]-(R)-tamsulosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-(R)-Tamsulosin |
| CAS | 918867-88-6 |
| Fórmula molecular | C30H40N2O7S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, 5-((R)-2-[Bis-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl)-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H40N2O7S/c1-5-36-25-11-7-9-13-27(25)38-19-17-32(18-20-39-28-14-10-8-12-26(28)37-6-2)23(3)21-24-15-16-29(35-4)30(22-24)40(31,33)34/h7-16,22-23H,5-6,17-21H2,1-4H3,(H2,31,33,34)/t23-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCCN(CCOc2ccccc2OCC)[C@H](C)Cc3ccc(OC)c(c3)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[(2R)-2-[bis[2-(2-etoxifenoxi)etil]amino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 572.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 572.2556 |