Learn More
N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea, Mikromol™
Descripción
N-[2- 2-[(Dimetilamino)metil]tiazol-4-il]metil]sulfanil]etil]-N'-metilurea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea |
| CAS | 82586-81-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H20 N4 O S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nizatidine Imp. I (EP), N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methylurea, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methylurea, Nizatidine Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N4OS2/c1-12-11(16)13-4-5-17-7-9-8-18-10(14-9)6-15(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,16) |
| SMILES | CNC(=O)NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-3-metilurea |
| Mostrar más |