Learn More
N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt, Mikromol™
Descripción
Sal sódica de N-[2- 2-[(dimetilamino)metil]tiazol-4-il]metil]sulfanil]etil]-2-nitroacetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl)ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| CAS | 2762227-76-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl)ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N4 O3 S2 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nizatidine Imp. E (EP), Nizatidine Impurity E as Sodium Salt, Ethanol, 1-[[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]amino]-2-nitro-, sodium salt (1:1) (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N4O3S2.Na/c1-14(2)6-11-13-9(8-20-11)7-19-4-3-12-10(16)5-15(17)18;/h5,8,12,16H,3-4,6-7H2,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN(C)Cc1nc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])[O-])cs1 |
| Nombre IUPAC | sodio;1-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etilamino]-2-nitroetenolato |
| Mostrar más |