Learn More
N-[(2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)metil]-N-metilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11370597 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10396274 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370597 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27246CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 868755-46-8
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.27
Número MDL MFCD08435850
Clave InChI ZXAQWZXMLFUWJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methyl-n-methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n,2,2-trimethyl, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methyl methyl amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl-methyl-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methyl methyl amine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525714
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2, 2-dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methyl]-N-methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-(2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il)-N-metilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 95%