Learn More
N-(2,2-Dimetoxietil)prop-2-enamida, TRC
Código de producto. 30381832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381832 500 mg
30388369 1 g
30380492 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465090500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49707-23-5
Fórmula molecular C7H13NO3
Peso molecular (g/mol) 159.18
Sinónimo N-(2,2-Dimethoxyethyl)-2-propenamide, (2,2-Dimethoxyethyl)acrylamide, Acrylamidoacetaldehyde Dimethyl Acetal, N-Acryloylaminoacetaldehyde Dimethyl Acetal
Nombre IUPAC N-(2,2-dimetoxietil)prop-2-enamida
SMILES COC(CNC(=O)C=C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,2-Dimethoxyethyl)prop-2-enamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3/c1-4-6(9)8-5-7(10-2)11-3/h4,7H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0895