Learn More
N-(2,2-dimetoxietil)amelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,2-Dimethoxyethyl)ammeline |
| CAS | 67410-53-1 |
| Fórmula molecular | C7H13N5O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-6-[(2,2-dimethoxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13N5O3/c1-14-4(15-2)3-9-6-10-5(8)11-7(13)12-6/h4H,3H2,1-2H3,(H4,8,9,10,11,12,13) |
| SMILES | COC(CNC1=NC(=O)N=C(N)N1)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 215.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1018 |