Learn More
N-(2,2-Dietoxietil)-N-(2-tienilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10283562 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10130892 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S09640CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 113825-05-1
Fórmula molecular C11H19NO2S
Peso molecular (g/mol) 229.338
Número MDL MFCD00173734
Clave InChI YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
PubChem CID 2795396
Nombre IUPAC 2,2-dietoxi-N-(tiofen-2-ilmetil)etanamina
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2, 2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.34
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.