Learn More
N-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]-formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| CAS | 911805-54-4 |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl4 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22) |
| SMILES | Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 393.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.97 |